Tlačiť
Sodium perborate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
372862-100G 372862-500G
SIAL372862-100GEA 145.21 EUR
SIAL372862-100G SIAL372862-500G
Sodium perborate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium perborate monohydrate
Vzorec: BH₂NaO₄·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149230
Číslo CAS: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
OSN: 3377
ADR: 5.1,III