Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
370517-100G 370517-25G 370517-5G
SIAL370517-100GEA 144.81 EUR
SIAL370517-100G SIAL370517-25G SIAL370517-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Vzorec: C₈H₄F₁₃I
Teplota varu: 179 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 20,5 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00039410
Číslo CAS: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1