Tlačiť
Hept-6-enoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Heptenoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
358940-1ML 358940-5ML
SIAL358940-1MLEA 114.56 EUR
SIAL358940-1ML SIAL358940-5ML
Hept-6-enoic acid, Sigma-Aldrich®
Hept-6-enoic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Mw: 128.17
Teplota varu: 70…72 °C (0.5 mmHg)
Teplota tavenia: –6.5 °C
Hustota: 0.9515 g/cm³ (14.9 °C)
Číslo MDL: MFCD00014382
Číslo CAS: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
OSN: 3265
ADR: 8 III