Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
35660-1L
35660-250ML
35660-50ML
SIAL35660-1LEA
116.73
EUR
SIAL35660-1L
SIAL35660-250ML
SIAL35660-50ML
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Vzorec:
C₄H₈Cl₂O Teplota varu: 178 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 55 °C |
Číslo MDL:
MFCD00000975 Číslo CAS: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 OSN: 1916 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03091 |