Tlačiť
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
349763-25G 349763-5G
SIAL349763-25GEA 206.18 EUR
SIAL349763-25G SIAL349763-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Číslo MDL: MFCD00014027
Číslo CAS: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6