Tlačiť
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dibenzo[b,d]thiophene
M-Clarity™ quality level = MQ100
347833-1G 347833-5G
SIAL347833-1GEA 44.52 EUR
SIAL347833-1G SIAL347833-5G
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene
Vzorec: C₁₂H₈S
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 95…98 °C
Hustota: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Teplota vzplanutia: 170 °C
Číslo MDL: MFCD00004969
Číslo CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9