Tlačiť
Jodistan sodný 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Sodium metaperiodate
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 128.18 EUR
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Jodistan sodný 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Mw: 213.89
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Hustota: 3.86 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %