Tlačiť
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
309567-100G 309567-25G
SIAL309567-100GEA 140.79 EUR
SIAL309567-100G SIAL309567-25G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₀H₂₀ClOP
Teplota tavenia: 190 °C
Číslo MDL: MFCD00011800
Číslo CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5