Tlačiť
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
308188-1G 308188-5G
SIAL308188-1GEA 42.12 EUR
SIAL308188-1G SIAL308188-5G
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzoyl isocyanate
Vzorec: C₈H₅NO₂
Teplota varu: 75 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 28…29 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002032
Číslo CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5