Tlačiť
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
305472-100ML 305472-1L
SIAL305472-100MLEA 131.57 EUR
SIAL305472-100ML SIAL305472-1L
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Číslo MDL: MFCD00008483
Číslo CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
OSN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012