Tlačiť
2-Mercapto-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
301507-25G 301507-5G
SIAL301507-25GEA 129.56 EUR
SIAL301507-25G SIAL301507-5G
2-Mercapto-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00179321
Číslo CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000