Tlačiť
1-Chloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Chloroethyl carbonochloridate
M-Clarity™ quality level = MQ100
301485-25G 301485-5G
SIAL301485-25GEA 208.18 EUR
SIAL301485-25G SIAL301485-5G
1-Chloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 118…119 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Číslo MDL: MFCD00000647
Číslo CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
OSN: 2742
ADR: 6.1,II