Tlačiť
Dysprosium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
298158-100G 298158-25G
SIAL298158-100GEA 373.85 EUR
SIAL298158-100G SIAL298158-25G
Dysprosium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trinitrate hydrate
Vzorec: DyN₃O₉·H₂O
Číslo CAS: 100641-13-2
EINECS: 233-410-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,II