Tlačiť
3-(Methylthio)propanal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Methylthio)propionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
277460-25ML 277460-5ML
SIAL277460-25MLEA 113.52 EUR
SIAL277460-25ML SIAL277460-5ML
3-(Methylthio)propanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propanal
Vzorec: C₄H₈OS
Teplota varu: 165 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007022
Číslo CAS: 3268-49-3
EINECS: 221-882-5
OSN: 2785
ADR: 6.1,III