Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
272841-25G 272841-5G
SIAL272841-25GEA 150.02 EUR
SIAL272841-25G SIAL272841-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClN₂
Teplota tavenia: ∼80 °C
Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 186 °C
Číslo MDL: MFCD00074843
Číslo CAS: 65039-09-0