Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
263508-10G 263508-1G
SIAL263508-10GEA 223.51 EUR
SIAL263508-10G SIAL263508-1G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 95…97 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.229 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010220
Číslo CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9