Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
263494-25G 263494-5G
SIAL263494-25GEA 229.52 EUR
SIAL263494-25G SIAL263494-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 72…74 °C (13 mmHg)
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008117
Číslo CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2