Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
263397-1G 263397-5G
SIAL263397-1GEA 53.27 EUR
SIAL263397-1G SIAL263397-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
Mw: 307.03
Teplota varu: 136…140 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009905
Číslo CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
OSN: 3265
ADR: 8 II