Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
263389-1G 263389-5G
SIAL263389-1GEA 72.5 EUR
SIAL263389-1G SIAL263389-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
Mw: 243.15
Teplota varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 46…55 °C
Číslo MDL: MFCD00009909
Číslo CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9