Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Aminophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
261645-25G 261645-5G
SIAL261645-25GEA 150.42 EUR
SIAL261645-25G SIAL261645-5G
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 235…255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 108 °C
Číslo MDL: MFCD00007922
Číslo CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8