Tlačiť
(4-Chlorophenoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-CPA
25890-1KG 25890-250G
SIAL25890-1KGEA 261.53 EUR
SIAL25890-1KG SIAL25890-250G
(4-Chlorophenoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004305
Číslo CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3