Tlačiť
Methoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethyl(methoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
253006-100G 253006-250G 253006-25G
SIAL253006-100GEA 479.74 EUR
SIAL253006-100G SIAL253006-250G SIAL253006-25G
Methoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Methoxytrimethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂OSi
Teplota varu: 49…51 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,755 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008344
Číslo CAS: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0