Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
250694-100G 250694-25G
SIAL250694-100GEA 272.76 EUR
SIAL250694-100G SIAL250694-25G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Teplota varu: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003337
Číslo CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9