Tlačiť
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
M-Clarity™ quality level = MQ100
249416-100G 249416-500G
SIAL249416-100GEA 47.67 EUR
SIAL249416-100G SIAL249416-500G
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl bromide
Vzorec: C₈H₁₇Br
Mw: 193.13
Teplota varu: 75…77 °C (21 hPa)
Hustota: 1.086 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 70
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000220
Číslo CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9