Tlačiť
3-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
247766-1G 247766-5G
SIAL247766-1GEA 38.95 EUR
SIAL247766-1G SIAL247766-5G
3-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Teplota tavenia: 137 °C
Číslo MDL: MFCD00005467
Číslo CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415