Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244996-1G 244996-5G
SIAL244996-1GEA 157.24 EUR
SIAL244996-1G SIAL244996-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀NiP₄
Číslo MDL: MFCD00010011
Číslo CAS: 15133-82-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,II