Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
M-Clarity™ quality level = MQ100
244961-1G 244961-5G
SIAL244961-1GEA 142.8 EUR
SIAL244961-1G SIAL244961-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pt
Číslo MDL: MFCD00010014
Číslo CAS: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4