Tlačiť
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isobutyliodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244732-100G 244732-25G
SIAL244732-100GEA 352.19 EUR
SIAL244732-100G SIAL244732-25G
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,7 °C
Hustota: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001084
Číslo CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
OSN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160