Tlačiť
Allyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Isocyanatoprop-1-ene
M-Clarity™ quality level = MQ100
243272-25G 243272-5G
SIAL243272-25GEA 440.83 EUR
SIAL243272-25G SIAL243272-5G
Allyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Allyl isocyanate
Vzorec: C₄H₅NO
Teplota varu: 87…89 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002044
Číslo CAS: 1476-23-9