Tlačiť
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
243086-100G 243086-500G 243086-5G
SIAL243086-100GEA 72.5 EUR
SIAL243086-100G SIAL243086-500G SIAL243086-5G
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
Mw: 115.56
Teplota varu: 222.5
Teplota tavenia: 144
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012802
Číslo CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4