Tlačiť
2-Chloroethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methoxyethyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
242349-100G 242349-5G
SIAL242349-100GEA 164.06 EUR
SIAL242349-100G SIAL242349-5G
2-Chloroethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₇ClO
Teplota varu: 89…90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55…55 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000972
Číslo CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
OSN: 3271
ADR: 3,II