Tlačiť
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
241458-10G 241458-50G
SIAL241458-10GEA 171.68 EUR
SIAL241458-10G SIAL241458-50G
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Vzorec: C₆CrO₆
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010945
Číslo CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
OSN: 3466
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02253