Tlačiť
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
232793-1G 232793-5G
SIAL232793-1GEA 82.11 EUR
SIAL232793-1G SIAL232793-5G
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 306
Teplota tavenia: 175
Číslo MDL: MFCD00039575
Číslo CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6