Tlačiť
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
23261-10ML 23261-50ML
SIAL23261-10MLEA 67.39 EUR
SIAL23261-10ML SIAL23261-50ML
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec: C₂Cl₄O₂
Teplota varu: 128 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00015553
Číslo CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
Merck Index: 13,03368