Tlačiť
n-Butyllithium 2.5 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
230707-100ML 230707-1L 230707-800ML 230707-8L
SIAL230707-100MLEA 114.96 EUR
SIAL230707-100ML SIAL230707-1L SIAL230707-800ML SIAL230707-8L
n-Butyllithium 2.5 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Mw: 64.06 g/mol
Teplota tavenia: -76
Hustota: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Číslo MDL: MFCD00009414
Číslo CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
OSN: 3394
ADR: 4.2 I