Tlačiť
3-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
228796-25G 228796-5G
SIAL228796-25GEA 416.77 EUR
SIAL228796-25G SIAL228796-5G
3-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
3-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009766
Číslo CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7