Tlačiť
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
227269-25G 227269-5G
SIAL227269-25GEA 222.62 EUR
SIAL227269-25G SIAL227269-5G
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 45 °C
Číslo MDL: MFCD00009701
Číslo CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
OSN: 3080
ADR: 6.1,II