Tlačiť
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226890-10G 226890-1G 226890-50G
SIAL226890-10GEA 221.82 EUR
SIAL226890-10G SIAL226890-1G SIAL226890-50G
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Vzorec: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Teplota varu: 145 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002825
Číslo CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
OSN: 1987
ADR: 3,III