Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
226289-10G 226289-50G
SIAL226289-10GEA 51.74 EUR
SIAL226289-10G SIAL226289-50G
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Vzorec: C₅H₁₅NSi
Mw: 117.27
Teplota varu: 84
Hustota: 0.7466 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008297
Číslo CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3