Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
224944-10G 224944-50G
SIAL224944-10GEA 59.77 EUR
SIAL224944-10G SIAL224944-50G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Mw: 174.12
Číslo MDL: MFCD00006952
Číslo CAS: 455-19-6