Tlačiť
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
224731-100G 224731-500G 224731-5G
SIAL224731-100GEA 48.54 EUR
SIAL224731-100G SIAL224731-500G SIAL224731-5G
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
Hustota: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002790
Číslo CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828