Tlačiť
2-Methylbenzofuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
224340-1G 224340-5G
SIAL224340-1GEA 187.86 EUR
SIAL224340-1G SIAL224340-5G
2-Methylbenzofuran, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Číslo MDL: MFCD00005850
Číslo CAS: 4265-25-2
EINECS: 224-249-1