Tlačiť
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
217735-25G 217735-5G
SIAL217735-25GEA 1527.08 EUR
SIAL217735-25G SIAL217735-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 147 °C
Číslo MDL: MFCD00006108
Číslo CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7