Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
216666-1G 216666-25G 216666-5G 216666-4X25G
SIAL216666-1GEA 89.85 EUR
SIAL216666-1G SIAL216666-25G SIAL216666-5G SIAL216666-4X25G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9