Tlačiť
Vinyltrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethyl(vinyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
213950-100G 213950-25G 213950-5G
SIAL213950-100GEA 1610.91 EUR
SIAL213950-100G SIAL213950-25G SIAL213950-5G
Vinyltrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₂Si
Teplota varu: 55 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008606
Číslo CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9