Tlačiť
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylsilylcarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
212849-25G 212849-5G
SIAL212849-25GEA 252.31 EUR
SIAL212849-25G SIAL212849-5G
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Vzorec: C₄H₉NSi
Mw: 99.21
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: 11
Hustota: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 1
Číslo MDL: MFCD00001765
Číslo CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
OSN: 3383
ADR: 6.1 I