Tlačiť
Mravenčan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Formic acid calcium salt
21134-1KG-F 21134-250G-F
SIAL21134-1KG-FEA 333.33 EUR
SIAL21134-1KG-F SIAL21134-250G-F
Mravenčan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Mravenčan vápenatý
Vzorec: C₂H₂CaO₄
Teplota tavenia: 300 °C
Hustota: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036108
Číslo CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711