Tlačiť
Dipotassium tetrachloropalladate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
M-Clarity™ quality level = MQ200
205796-10G 205796-2G
SIAL205796-10GEA 1043.72 EUR
SIAL205796-10G SIAL205796-2G
Dipotassium tetrachloropalladate, Sigma-Aldrich®
Dipotassium tetrachloropalladate
Vzorec: Cl₄K₂Pd
Mw: 326.43
Teplota tavenia: 105
Hustota: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011373
Číslo CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3