Tlačiť
Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
205621-100ML 205621-1L 205621-500ML
SIAL205621-100MLEA 43.72 EUR
SIAL205621-100ML SIAL205621-1L SIAL205621-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Vzorec: C₁₂H₂₆O₃
Teplota varu: 256 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009459
Číslo CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9