Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
M-Clarity™ quality level = MQ100
196878-25G 196878-5G
SIAL196878-25GEA 114.72 EUR
SIAL196878-25G SIAL196878-5G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003373
Číslo CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1